Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Ancoretta di agitazione magnetica ottagonale Spinbar
Le ancorette magnetiche ottagonali con perno ad anello integrato sono la forma più comunemente utilizzata.
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F37109-0019
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.30000kg
Descrizione
- Magnete in Alnico incapsulato in un rivestimento a basso attrito in Teflon™ PTFE omologato di grado FDA, USP di classe VI; durevole e inerte
- Il profilo interrotto offre una maggiore area superficiale e una turbolenza supplementare in confronto alla superficie liscia delle barre cilindriche
- Il perno ad anello contribuisce a ridurre la frizione e le vibrazioni
- Prodotto autoclavabile
- Prodotto in uno stabilimento con registrazione ISO 9001:2008 e ratificato da certificazione SGS
Specifica
8 mm | |
PTFE | |
Ancoretta | |
1/ciascuno | |
Sì | |
Ottagonale |
1.5 pollici | |
0.31 in | |
Rosso | |
Magnete AlNiCo | |
38 mm |