Learn More
8-Amino-1-naphthol-3,6-disulfonic acid, monosodium salt hydrate, 80%, tech.
Codice prodotto. 10780282 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10780282 5 g Bottiglia in vetro 5g
10761704 100 g Plastic bottle 100g
10218803 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10780282 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 400840050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5460-09-3 | C10H8NNaO7S2·H2O | 359.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5460-09-3
Formula molecolare C10H8NNaO7S2·H2O
Molecular Weight (g/mol) 359.32
Numero MDL MFCD00150460
InChI Key QPILZZVXGUNELN-UHFFFAOYSA-M
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Amino-1-naphthol-3, 6-disulfonic acid, monosodium salt monohydrate
CAS min. % 75.0
CAS max % 100.0
Colore Brown to Yellow
Perdita all'essiccatura 4 % to 6 % (1 g, 150°C, 4 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 75% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Sinonimo h acid sodium, 1-amino-8-naphthol-3,6-disulfonic acid monosodiumsalt, 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid 2-sodium salt
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble.
SMILES C1=C2C=C(C=C(C2=C(C=C1S(=O)(=O)O)N)[O-])S(=O)(=O)O.[Na+]
IUPAC Name sodium;8-amino-3,6-disulfonaphthalen-1-olate
PubChem CID 102116466
Peso formulazione 359.32
Percent Purity 80%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Powder