Learn More
8-Amino-2-naphthol, 98%
Codice prodotto. 15463187
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15463187 25 g 25g
11404007 1 g 1g
11414007 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15463187 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19404.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 118-46-7 | C10H9NO | 159.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 118-46-7
Formula molecolare C10H9NO
Molecular Weight (g/mol) 159.19
Numero MDL MFCD00004031
InChI Key KVHHMYZBFBSVDI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-amino-7-naphthol, 8-amino-2-naphthol, 2-naphthalenol, 8-amino, 1-amino-7-hydroxynaphthalene, 7-hydroxy-1-naphthylamine, 2-naphthol, 8-amino, 8-amino-2-naphtol, 8-aminonaphth-2-ol, 1-amino-7-naphthol;, 8-amino-2-naphthaleno
PubChem CID 8358
IUPAC Name 8-aminonaphthalen-2-ol
SMILES NC1=C2C=C(O)C=CC2=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Amino-2-naphthol
Punto di fusione 206°C to 210°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 159.19
Percent Purity 98%