Learn More
8-Aminooctanoic acid, 99%
Codice prodotto. 11443597
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11443597 1 g 1g
11453597 5 g 5g
11463597 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11443597 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17353.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1002-57-9 | C8H17NO2 | 159.23 g/mol
8-Aminooctanoic acid is involved in the preparation of lactams using enzyme catalyzed aminolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
8-Aminooctanoic acid is involved in the preparation of lactams using enzyme catalyzed aminolysis.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents. Store in a cool place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1002-57-9
Formula molecolare C8H17NO2
Molecular Weight (g/mol) 159.23
Numero MDL MFCD00008245
InChI Key UQXNEWQGGVUVQA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 8-aminocaprylic acid, octanoic acid, 8-amino, omega-aminocaprylic acid, 8-amino caprylic acid, 8-amino-octanoic acid, .omega.-aminocaprylic acid, 8-amino capylic acid, 8ac, 8-aminocapylic acid, pubchem13165
PubChem CID 66085
IUPAC Name 8-aminooctanoic acid
SMILES NCCCCCCCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Aminooctanoic acid
Punto di fusione 193°C to 196°C
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 159.23
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 8-Aminooctanoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 8-Aminooctanoic acid