Learn More
8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid, 95%
Codice prodotto. 15496839
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15496839 5 g 5g
15406849 25 g 25g
15416849 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15496839 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J65332.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Fluorescent probe for proteins on polyacrylamide gels | CAS: 82-76-8 | C16H13NO3S | 299.344 g/mol
Fluorescent probe for proteins on polyacrylamide gels
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 82-76-8
Formula molecolare C16H13NO3S
Molecular Weight (g/mol) 299.344
Numero MDL MFCD00003998
InChI Key FWEOQOXTVHGIFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 8-anilino-1-naphthalenesulfonic acid, phenylperi acid, n-phenyl peri acid, 8-phenylamino naphthalene-1-sulfonic acid, 1-anilino-8-naphthalenesulfonate, 1-anilino-8-naphthalenesulfonic acid, peri acid, phenyl, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-phenylamino, 1-anilinonaphthalene-8-sulfonic acid, 8-anilino-1-naphthalene sulfonic acid
PubChem CID 1369
ChEBI CHEBI:39708
IUPAC Name 8-anilinonaphthalene-1-sulfonic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC3=C2C(=CC=C3)S(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid
Punto di fusione 215°C to 217°C
Colore Black to Gray
Quantità 5 g
Beilstein 1843887
Indice di Merck 14,661
Peso formulazione 299.34
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid