Learn More
8-AnilinonapHthalene-1-Sulfonic Acid Ammonium Salt, Pure, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10539950 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10539950 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10539950 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/7486/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione 243°C
CAS 28836-03-5
Colore Green
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
Formula molecolare C16H16N2O3S
Numero MDL 12560
InChI Key IPBNQYLKHUNLQE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].[O-]S(=O)(=O)C1=C2C(NC3=CC=CC=C3)=CC=CC2=CC=C1
IUPAC Name ammonium 8-(phenylamino)naphthalene-1-sulfonate
Molecular Weight (g/mol) 316.38
Peso formulazione 316.38g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid ammonium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.