Learn More
8-Azaadenosine, TRC
Codice prodotto. 30346718
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30346718 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30346718 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA797305100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Azaadenosine
CAS 10299-44-2
Formula molecolare C9 H12 N6 O4
Quantità 100 mg
Sinonimo NSC 72961, 7-Amino-3-β-D-ribofuranosyl-v-triazolo[4,5-d]pyrimidine, 3-β-D-Ribofuranosyl-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine
InChI Formula InChI=1S/C9H12N6O4/c10-7-4-8(12-2-11-7)15(14-13-4)9-6(18)5(17)3(1-16)19-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H2,10,11,12)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
SMILES Nc1ncnc2c1nnn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
IUPAC Name (2R,3R,4S,5R)-2-(7-aminotriazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Molecular Weight (g/mol) 268.23
Peso formulazione 268.092