Learn More
MedChemExpress 8-Azaguanine
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecolare | 152.11 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 134-58-7 |
| Product Type | Natural Products |
| Purezza | 98.0% |
| Solubilità | DMSO : 2.44 mg/mL (16.04 mM∣Need ultrasonic) |
| Bersaglio | Nucleoside Antimetabolite/Analog∣Endogenous Metabolite |
| Quantità | 100 mg |