Learn More
8-Azaguanine 98%
Codice prodotto. 15891002 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15891002 1 g 1g
15801012 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15891002 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 229920010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 134-58-7 | C4H4N6O | 152.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 134-58-7
Formula molecolare C4H4N6O
Molecular Weight (g/mol) 152.12
Numero MDL MFCD00056937
InChI Key LPXQRXLUHJKZIE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo guanazol, azaguanine, 8 ag, guanazolo, azan, triazologuanine, pathocidine, 8-azaguanine, pathocidin, azaguanine-8
PubChem CID 8646
ChEBI CHEBI:63486
SMILES NC1=NC(=O)C2=NNNC2=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Azaguanine
Nota nome 98%
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 889
IUPAC Name 5-amino-2H,3H,7H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-one
Peso formulazione 152.12
Percent Purity ≥97%
Forma fisica Powder