Learn More
8-Azahypoxanthine, 98%
Codice prodotto. 12181050 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12181050 5 g 5g
10194260 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12181050 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 202590050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2683-90-1 | C4H3N5O | 137.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2683-90-1
Formula molecolare C4H3N5O
Molecular Weight (g/mol) 137.10
Numero MDL MFCD00005804
InChI Key OEEYCNOOAHGFHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 8-azahypoxanthine, azahypoxanthine, 3h-1,2,3 triazolo 4,5-d pyrimidin-7-ol, 7-hydroxy-1,2,3,4,6-pentaazaindene, 7h-1,2,3-triazolo 4,5-d pyrimidin-7-one, 1,4-dihydro, 7-hydroxy-v-triazolo d pyrimidine, 1h-1,2,3-triazolo 4,5-d pyrimidin-7-ol, v-triazolo 4,5-d pyrimidin-7-ol, 7-hydroxy-3h-1,2,3 triazolo 4,5-d pyrimidine
PubChem CID 75895
IUPAC Name 2,3-dihydrotriazolo[4,5-d]pyrimidin-7-one
SMILES O=C1N=CN=C2NNN=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Azahypoxanthine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Beige to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 26, IV, 4130
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkaline solution at ph >9
Peso formulazione 137.1
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 8-Azahypoxanthine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.