missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
8-Benzyloxy-2’-deoxyguanosine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 8-Benzyloxy-2'-deoxyguanosine |
| CAS | 96964-90-8 |
| Formula molecolare | C17H19N5O5 |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H19N5O5/c18-16-20-14-13(15(25)21-16)19-17(26-8-9-4-2-1-3-5-9)22(14)12-6-10(24)11(7-23)27-12/h1-5,10-12,23-24H,6-8H2,(H3,18,20,21,25)/t10-,11+,12+/m0/s1 |
| SMILES | NC1=Nc2c(nc(OCc3ccccc3)n2[C@H]4C[C@H](O)[C@@H](CO)O4)C(=O)N1 |
| IUPAC Name | 2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-8-phenylmethoxy-1H-purin-6-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 373.36 |
| Peso formulazione | 373.1386 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?