Learn More
8-Benzyloxy-5-(2-bromoacetyl)-2(1H)-quinolinone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 8-Benzyloxy-5-(2-bromoacetyl)-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 100331-89-3 |
| Formula molecolare | C18H14BrNO3 |
| Quantità | 25 mg |
| Sinonimo | 5-(Bromoacetyl)-8-(phenylmethoxy)-2(1H)-quinolinone, 5-(2-Bromo-1-oxoethyl)-8-benzyloxy-2(1H)-quinolinone, 5-Bromoacetyl-8-benzyloxycarbostyril, 8-(Benzyloxy)-5-(bromoacetyl)quinolin-2(1H)-one, 8-Benzyloxy-5-(2-Bromoacetyl)-1H-quinolin-2-one, 8-Benzyloxy-5-bromoacetylcarbostyril |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H14BrNO3/c19-10-15(21)13-6-8-16(18-14(13)7-9-17(22)20-18)23-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2,(H,20,22) |
| SMILES | BrCC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c3NC(=O)C=Cc13 |
| IUPAC Name | 5-(2-bromoacetyl)-8-phenylmethoxy-1H-quinolin-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 372.21 |
| Peso formulazione | 371.0157 |