Learn More
8-Bromo-1-naphthoic acid, Technical Grade, Maybridge™
Codice prodotto. 10796075
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10796075 10 g Amber Glass Bottle 10g
10039161 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10796075 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB12326EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 1729-99-3
Formula molecolare C11H7BrO2
Molecular Weight (g/mol) 251.079
InChI Key DMEZDDHJCUHENA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 8-bromo-1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 8-bromo, maybridge1_002138, 8-bromo-1-carboxynaphthalene, 8-bromo-1-naphthalenecarboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylicacid, 8-bromo, 8-bromo-naphthalene-1-carboxylic acid
PubChem CID 72873
IUPAC Name 8-bromonaphthalene-1-carboxylic acid
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)C(=CC=C2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Bromo-1-naphthoic acid
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 251.08
Percent Purity 95%