Learn More
8-Bromo-1-octene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 8-Bromo-1-octene |
| CAS | 2695-48-9 |
| Formula molecolare | C8H15Br |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 1-Bromo-7-octene, 7-Octen-1-yl Bromide |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H15Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2H,1,3-8H2 |
| SMILES | BrCCCCCCC=C |
| IUPAC Name | 8-bromooct-1-ene |
| Molecular Weight (g/mol) | 191.11 |
| Peso formulazione | 190.0357 |