Learn More
8-Bromoadenine
Codice prodotto. 15446979
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15446979 500 mg 500mg
15436979 100 mg 100mg
15426979 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15446979 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J65582.ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6974-78-3 | C5H4BrN5 | 214.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6974-78-3
Formula molecolare C5H4BrN5
Molecular Weight (g/mol) 214.03
Numero MDL MFCD00082518
InChI Key FVXHPCVBOXMRJP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 8-bromoadenine, 8-bromo-9h-purin-6-amine, 6-amino-8-bromopurine, 8-br-adenine, 8-bromo-1h-adenine, 8-bromo-1h-purin-6-amine, 8-bromo-9h-purin-6-ylamine, 8-bromopurine-6-ylamine, chembl65747, 9h-purin-6-amine, 8-bromo
PubChem CID 81457
IUPAC Name 8-bromo-7H-purin-6-amine
SMILES NC1=C2NC(Br)=NC2=NC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Bromoadenine
Punto di fusione >250°C
Colore Brown to White
Quantità 500 mg
Peso formulazione 214.03
Forma fisica Powder