Learn More
8-Bromoadenine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 8-Bromoadenine |
| CAS | 6974-78-3 |
| Formula molecolare | C5H4BrN5 |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | 6-Amino-8-bromopurine, 8-Bromo-9H-purin-6-amine, 8-Bromo-1H-purin-6-amine, NSC 21697 |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H4BrN5/c6-5-10-2-3(7)8-1-9-4(2)11-5/h1H,(H3,7,8,9,10,11) |
| SMILES | Nc1ncnc2nc(Br)[nH]c12 |
| IUPAC Name | 8-bromo-7H-purin-6-amine |
| Molecular Weight (g/mol) | 214.02 |
| Peso formulazione | 212.965 |