Learn More
8-Bromoadenosine-3',5'-cyclic monophosphate
Codice prodotto. 15426409
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15426409 50 mg 50mg
15406409 100 mg 100mg
15416409 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15426409 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J64469.MF
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 23583-48-4 | C10H11BrN5O6P | 408.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23583-48-4
Formula molecolare C10H11BrN5O6P
Molecular Weight (g/mol) 408.11
Numero MDL MFCD00075580
InChI Key DVKQVRZMKBDMDH-UUOKFMHZSA-N
Sinonimo bcamp, 8-bromo-cyclic amp, 8-br-camp, 8-bromoadenosine 3',5'-cyclic monophosphate, 8-bromo-cyclic 3',5'-amp, 8-bromo-camp, 8-bromo cyclic adenosine monophosphate, 8-bromoadenosine 3',5'-monophosphate, 8-bromoadenosine cyclic 3',5'-phosphate, cyclic 8-bromoadenosine 3',5'-monophosphate
PubChem CID 32014
ChEBI CHEBI:64211
IUPAC Name (4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-amino-8-bromopurin-9-yl)-2-hydroxy-2-oxo-4a,6,7,7a-tetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinin-7-ol
SMILES NC1=C2N=C(Br)N([C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Bromoadenosine-3',5'-cyclic monophosphate
Punto di fusione 254°C
Colore Brown
Quantità 50 mg
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 408.11
Forma fisica Powder