Learn More
8-Bromooctanoic acid, 95%
Codice prodotto. 10723413 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10723413 50 g Bottiglia in vetro 50g
10713413 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10723413 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 367660500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 17696-11-6 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17696-11-6
Formula molecolare C8H15BrO2
Molecular Weight (g/mol) 223.11
Numero MDL MFCD00004430
InChI Key BKJFDZSBZWHRNH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 8-bromocaprylic acid, 8-bromo octanoic acid, octanoic acid, 8-bromo, 8-bromo-n-octanoic acid, omega-bromocaprylic acid, 8-bromo-octanoic acid, octanoicacid, 8-bromo, acmc-1bo24, 8-bromooctanoic acid, ksc180g8h
PubChem CID 548275
IUPAC Name 8-bromooctanoic acid
SMILES C(CCCC(=O)O)CCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Bromooctanoic acid
Nota nome 97%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 36.0°C to 41.0°C
Colore White to Cream
Punti di ebollizione 147.0°C to 150.0°C (2.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 50 g
Beilstein 02, IV, 1000
Peso formulazione 223.11
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 8-Bromooctanoic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.