Learn More
8-Bromoquinoline, 97%, Maybridge™
Marca:  Maybridge CC04310EB
Dettagli aggiuntivi : CAS : 16567-18-3 Peso : 0.07500kg
Quantità 25g
Codice prodotto. 10011764
  • 167.00€ / 25g
Spedizione stimata: 23-06-2021
Identificatori chimici
16567-18-3
208.06
PIWNKSHCLTZKSZ-UHFFFAOYSA-N
140109
BrC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
C9H6BrN
MFCD00191859
quinoline, 8-bromo, 8-bromo-quinoline, 8-bromoquinoline, pubchem5816, 8-bromquinoline, acmc-209dt3, ksc181q5t, buttpark 33\04-57
8-bromoquinoline
Specifica
8-Bromoquinoline
Amber glass bottle
16567-18-3
100.0
C9H6BrN
quinoline, 8-bromo, 8-bromo-quinoline, 8-bromoquinoline, pubchem5816, 8-bromquinoline, acmc-209dt3, ksc181q5t, buttpark 33\04-57
BrC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
208.06
208.06
1.5940g/mL
25g
96.5
97%
MFCD00191859
PIWNKSHCLTZKSZ-UHFFFAOYSA-N
8-bromoquinoline
140109
97%
Videos
SDS Documenti
Certificati