Learn More
8-Bromoquinoline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10785505
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10785505 1 g 1g
10671236 10 g 10g
10011764 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10785505 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC04310DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 16567-18-3
Formula molecolare C9H6BrN
Molecular Weight (g/mol) 208.06
Numero MDL MFCD00191859
InChI Key PIWNKSHCLTZKSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo quinoline, 8-bromo, 8-bromo-quinoline, 8-bromoquinoline, pubchem5816, 8-bromquinoline, acmc-209dt3, ksc181q5t, buttpark 33\04-57
PubChem CID 140109
IUPAC Name 8-bromoquinoline
SMILES BrC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Bromoquinoline
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Densità 1.5940g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 208.06
Percent Purity 97%