Learn More
8-Bromoxanthine, TRC
Codice prodotto. 30331760
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30331760 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30331760 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6891802.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Bromoxanthine
CAS 10357-68-3
Formula molecolare C5H3BrN4O2
Quantità 2.5 g
Sinonimo 8-Bromo-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 8-Bromo-xanthine, 8-Bromopurine-2,6-diol, NSC 24131
InChI Formula InChI=1S/C5H3BrN4O2/c6-4-7-1-2(8-4)9-5(12)10-3(1)11/h(H3,7,8,9,10,11,12)
SMILES Brc1nc2NC(=O)NC(=O)c2[nH]1
IUPAC Name 8-bromo-3,7-dihydropurine-2,6-dione
Molecular Weight (g/mol) 231.01
Peso formulazione 229.9439