Learn More
8-Bromoxanthine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 8-Bromoxanthine |
| CAS | 10357-68-3 |
| Formula molecolare | C5H3BrN4O2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 8-Bromo-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 8-Bromo-xanthine, 8-Bromopurine-2,6-diol, NSC 24131 |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H3BrN4O2/c6-4-7-1-2(8-4)9-5(12)10-3(1)11/h(H3,7,8,9,10,11,12) |
| SMILES | Brc1nc2NC(=O)NC(=O)c2[nH]1 |
| IUPAC Name | 8-bromo-3,7-dihydropurine-2,6-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 231.01 |
| Peso formulazione | 229.9439 |