Learn More
Integra Biosciences™ 8-Channel Adapter with Ejector
Codice prodotto. 12633685
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
VACUSIP Portable Aspirator
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
12633685 VACUSIP Portable Aspirator Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12633685 Fornitore Integra Biosciences™ N. del fornitore 159024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.15€
    50.10€ / pezzi 1
    Risparmia 4.05€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Use this adapter with VACUSIP portable aspirators. Integra Biosciences™ 8-Channel Aspiration Adapters allow VACUSIP aspirators to provide solutions for a wide array of liquid waste disposal tasks.
  • 8-channel adapter with ejector for disposable tips
  • For VACUSIP portable aspirators
  • Unique VACUSIP hand operator allows for fine regulation of the liquid flow and can be connected to various adapters
  • Different adapters are available to match a multitude of laboratory containers
Specifica
Tipo 8-channel Adapter with Ejector
Da utilizzare con (apparecchiatura) VACUSIP Portable Aspirator