Learn More
Cytiva Whatman™ 8-Channel Filter Plates
For use with Agilent 850-DS dissolution sampling station
680.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agilent 850-DS Dissolution Sampling Station
Da utilizzare con (applicazione) Automated dissolution testing
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Materiale Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Materiale Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
15215928
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
7707-3000
PTFE 0.45 μm
680.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 01-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15225928
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
7707-3100
Nylon 0.45 μm
680.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 01-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15245928
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
7707-3300
GMF 0.45 μm
680.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 31-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15235928
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
7707-3200
PES 0.45 μm
680.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 31-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15518753
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
7707-3400
PTFE 0.2 μm
680.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 01-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15528753
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
7707-3500
Nylon 0.2 μm
680.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15538753
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
7707-3600
PES 0.2 μm
680.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 0.45μm membrane pore size
  • Available in PTFE, Nylon, PES, and GMF filter media
  • Disposable
Automated dissolution testing
Specifica
Specifica
Agilent 850-DS Dissolution Sampling Station
Automated dissolution testing