Learn More
Thermo Scientific™ 8-Channel Screw Cap Decapper
Codice prodotto. 10569818
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Capper/Decapper
Power Supply
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Capper/Decapper
Matrix-style Tubes
Nunc-style Tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10569818 Capper/Decapper Matrix-style Tubes Pezzo
11302440 Capper/Decapper Nunc-style Tubes Pezzo
15142539 Power Supply Capper/Decapper Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10569818 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 4105MAT
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Process a full rack of screw-capped lab tubes in less than one minute with this ergonomic, manual capper/decapper
Process a full rack of Thermo Scientific™ Matrix™ or Thermo Scientific™ Nunc™ tubes in less than one minute with this ergonomic, manual capper/decapper. The Thermo Scientific™ 8-Channel Screw Cap Capper/Decapper is designed to cap tubes to the optimal torque to maintain sample integrity and prevent sample loss during storage. The 8-channel Capper/Decapper is a practical addition to benchtop processing of screw-top storage tubes.
Features:
  • Improves processing throughput of manual procedures with automated column-wise decapping and capping in just four seconds
  • Ensures reproducibility by capping all tubes to the optimal torque level specified for the tube
  • Allows anyone in the lab to cap or decap tubes with a lightweight, easy-to-use and ergonomic design
  • Stand allows easy storage of removed caps during sample processing steps
  • Virtually always available for use with long battery life and quick recharge time 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Provette per conservazione compatibili Matrix-Style Tubes
Formato decapsulazione 8-Channel
Descrizione Capper/decapper a 8 canali portatile con tappo a vite e supporto per provette tipo Matrix
Dimensioni (L x P x A) 9.87 x 3.76 x 2'' (25.1 x 9.5 x 5 cm)
Requisiti elettrici 110 - 240 V 50/60 Hz
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Altezza (sistema metrico) 5 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.87 in.
Lunghezza (sistema metrico) 25.1 cm
Peso netto (sistema imperiale) 0.97 libbre
Peso netto (sistema metrico) 0.44 kg
N. per custodia 1
N. per confezione 1
Funzionamento Manual via Toggle Switch
Tempo di ricarica 90 min.
Tensione Da 110 a 240 V
Larghezza (sistema imperiale) 3.76 in.
Larghezza (sistema metrico) 9.5 cm
Tempo di funzionamento della batteria Per posizionare e rimuovere i tappi di almeno 20 rack
Tipo Capper/Decapper
Da utilizzare con (apparecchiatura) Matrix-style Tubes
Frequenza 50/60 Hz
Speed 4 sec. per aprire/chiudere i tappi di 8 provette