Learn More
(±)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30360631
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30360631 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30360631 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC602023250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (±)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine Hydrochloride
CAS 1431697-94-7
Formula molecolare C11H14ClN . HCl
Quantità 250 mg
Sinonimo rac-8-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-1H-3-benzazepine Hydrochloride rac-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C11H14ClN.ClH/c1-8-7-13-5-4-9-2-3-10(12)6-11(8)9;/h2-3,6,8,13H,4-5,7H2,1H3;1H
SMILES O.Cl.C[C@H]1CNCCc2ccc(Cl)cc12
IUPAC Name 7-chloro-5-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 232.15
Peso formulazione 249.0687