Learn More
8-Chloro-11-(piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Mikromol™
Codice prodotto. 17921306
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17921306 25 mg 25mg
17900886 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17921306 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0480.030025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
8-Chloro-11-(piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Desmethylclozapine
CAS 6104-71-8
Nomi componenti o analita N-Desmethylclozapine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H17 Cl N4
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 8-Chloro-11-(1-piperazinyl)-5H-dibenzo[B,E][1,4]diazepine, Clozapine Imp. C (EP), 8-Chloro-11-(piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Desmethylclozapine, Norclozapine, Clozapine Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C17H17ClN4/c18-12-5-6-15-16(11-12)21-17(22-9-7-19-8-10-22)13-3-1-2-4-14(13)20-15/h1-6,11,19-20H,7-10H2
SMILES Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=Nc2c1)N4CCNCC4
IUPAC Name 3-chloro-6-piperazin-1-yl-11H-benzo[b][1,4]benzodiazepine
Molecular Weight (g/mol) 312.8
Quantità 25 mg
Peso formulazione 312.1142 g/mol