Learn More
8-Chloro-11-(piperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine (Descarboethoxyloratadine; Desloratadine), Mikromol™
Description
8-Chloro-11-(piperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine (Descarboethoxyloratadine; Desloratadine)
Spécification
Spécification
| Materiale o nome chimico | Desloratadine |
| CAS | 100643-71-8 |
| Nomi componenti o analita | Desloratadine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C19 H19 Cl N2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Aerius, Allex, Azomyr, Clarinex, Descarboethoxyloratadine, NSC 675447, Neoclarityn, Opulis, Sch 34117, USP Loratadine Related Compound A, 8-Chloro-11-(4-piperidylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Delopedil, Descarboethoxyloratidine, Desler, Desloratadine, Eurodesa, Sedno, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Aerius, Allex, Azomyr, Clarinex, Descarboethoxyloratadine, Neoclarityn, Opulis, Sch 34117, USP Loratadine Related Compound A, Loratadine EP Impurity D, Loratadine USP Related Compound A, Loratadine Related Compound A, Loratadine Impurity D, Rupatadine Fumarate Impurity B |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H19ClN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-2,5-6,9,12,21H,3-4,7-8,10-11H2 |
| SMILES | Clc1ccc2C(=C3CCNCC3)c4ncccc4CCc2c1 |
| IUPAC Name | 8-chloro-11-piperidin-4-ylidene-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?