missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one, TRC

Codice prodotto. 30363406
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30363406 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30363406 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3652451G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5.6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one
CAS 31251-41-9
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C14 H10 Cl N O
Quantità 1 g
Sinonimo 8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5.6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one, Loratadine Imp. B (EP)
InChI Formula InChI=1S/C14H10ClNO/c15-11-5-6-12-10(8-11)4-3-9-2-1-7-16-13(9)14(12)17/h1-2,5-8H,3-4H2
SMILES Clc1ccc2C(=O)c3ncccc3CCc2c1
IUPAC Name 8-chloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-one
Molecular Weight (g/mol) 243.69
Peso formulazione 243.0451
Percent Purity >95
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.