Learn More
8-(chloromethyl)-6-fluoro-4H-1,3-benzodioxine, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 8-(Chloromethyl)-6-fluoro-4H-1, 3-benzodioxine |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 202.61 |
Percent Purity | 97% |