Learn More
8-(chloromethyl)-6-fluoro-4H-1,3-benzodioxine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10692823
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10692823 250 mg 250mg
10563042 1 g 1g
10002464 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10692823 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CD08167CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 131728-94-4
Formula molecolare C9H8ClFO2
Molecular Weight (g/mol) 202.61
Numero MDL MFCD00052603
InChI Key FMONGDHUPLQOCP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 8-chloromethyl-6-fluoro-4h-1,3-benzodioxine, 8-chloromethyl-6-fluoro-4h-benzo d 1,3 dioxine, 4h-1,3-benzodioxin,8-chloromethyl-6-fluoro, 8-chloromethyl-6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxine, 8-chloromethyl-6-fluorobenzo-1,3-dioxane, acmc-1c5x1, 8-chloromethyl-6-fluoro-4h-benzo 1,3 dioxine, 8-chloromethyl-6-fluoro-2h,4h-1,3-benzodioxine, 8-chloromethyl-6-fluoro-2h,4h-benzo e 1,3-dioxin
PubChem CID 2780137
IUPAC Name 8-(chloromethyl)-6-fluoro-4H-1,3-benzodioxine
SMILES FC1=CC(CCl)=C2OCOCC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 8-(Chloromethyl)-6-fluoro-4H-1, 3-benzodioxine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 202.61
Percent Purity 97%