Learn More
8-chloronaphthalene-1-sulfonic acid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 8-chloronaphthalene-1-sulfonic acid |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Quantità | 25 g |
Peso formulazione | 242.68 |
Percent Purity | 97% |