Learn More
8-chloronaphthalene-1-sulfonic acid, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10784183
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
145-74-4
C10H7ClO3S
242.673
MFCD00052379
OPFNCYFEIBUZHU-UHFFFAOYSA-N
8-chloronaphthalene-1-sulphonic acid, 8-chloro-1-naphthalenesulfonic acid, 1-naphthalenesulfonicacid, 8-chloro, sodium 8-chloronaphthalene-1-sulphonate, maybridge1_001443, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-chloro
67353
8-chloronaphthalene-1-sulfonic acid
C1=CC2=C(C(=C1)S(=O)(=O)O)C(=CC=C2)Cl
145-74-4
C10H7ClO3S
242.673
MFCD00052379
OPFNCYFEIBUZHU-UHFFFAOYSA-N
8-chloronaphthalene-1-sulphonic acid, 8-chloro-1-naphthalenesulfonic acid, 1-naphthalenesulfonicacid, 8-chloro, sodium 8-chloronaphthalene-1-sulphonate, maybridge1_001443, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-chloro
67353
8-chloronaphthalene-1-sulfonic acid
C1=CC2=C(C(=C1)S(=O)(=O)O)C(=CC=C2)Cl
Materiale o nome chimico 8-chloronaphthalene-1-sulfonic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 242.68
Percent Purity 97%