Learn More
8-Chloroquinoline, 99%
Codice prodotto. 10239500 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10239500 10 g Bottiglia in vetro 10g
10742782 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10239500 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 405020100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 611-33-6 | C9H6ClN | 163.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 611-33-6
Formula molecolare C9H6ClN
Molecular Weight (g/mol) 163.60
Numero MDL MFCD00047618
InChI Key RUSMDMDNFUYZTM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo quinoline, 8-chloro, ccris 3982, 8-choloroquinoline, 8-chloro-quinoline, pubchem10742, acmc-1aumj, ksc163s9l, 8-chloro-quinolin;quinoline, 8-chloro
PubChem CID 69139
ChEBI CHEBI:48985
IUPAC Name 8-chloroquinoline
SMILES ClC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Chloroquinoline
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -20°C
Colore Yellow to Brown
Punti di ebollizione 288.5°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 163.61
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 8-Chloroquinoline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.