Learn More
8 Component Mix in DMSO, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 16390498 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16390498 1 mL 1mL
16310508 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16390498 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore USPRSC2B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.97€
    50.84€ / 1mL
    Risparmia 14.13€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 8 Component Mix in DMSO
Nota nome USP 467 Standard
Imballaggio Glass Ampoule
CAS 127-19-5, 68-12-2, 107-21-1, 872-50-4, 75-12-7
Limite di esplosione 1.8% (volume); 63% (volume)
Punto di combustione 270°C
Pressione del vapore 2.5 hPA (20°C)
Metodi USP 467: Residual Solvents/ Organic Volatile Impurities
Nomi componenti o analita N,N-Dimethylacetamide; N,N-Dimethylformamide; Ethylene glycol; 1-Methyl-2-pyrrolidinone; Formamide; more
Densità 1.1g/cm3
Forma fisica Fluid
Elemento N,N-Dimethylacetamide, N,N-Dimethylformamide, Ethylene Glycol, 1-Methyl-2-pyrrolidinone, Formamide
Solvent or Matrix Dimethyl Sulfoxide
Quantità 1 mL
Grado USP
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Stock VOA
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethyl sulfoxide