Learn More
8-Demethoxy-8-fluoro Gatifloxacin, TRC
Codice prodotto. 30365772
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30365772 10 mg 10mg
30351601 5 mg 5mg
30355445 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30365772 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD23080010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103460-89-5
Formula molecolare C18 H19 F2 N3 O3
Molecular Weight (g/mol) 363.36
Sinonimo 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6,8-difluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-, 1-Cyclopropyl-6,8-difluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6,8-difluoro-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid, AMQ 2, CP 105532, 8-Demethoxy-8-fluoro Gatifloxacin, 8-Demethoxy-8-fluorogatifloxacin
IUPAC Name 1-cyclopropyl-6,8-difluoro-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
SMILES CC1CN(CCN1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2F)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Demethoxy-8-fluoro Gatifloxacin
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H19F2N3O3/c1-9-7-22(5-4-21-9)16-13(19)6-11-15(14(16)20)23(10-2-3-10)8-12(17(11)24)18(25)26/h6,8-10,21H,2-5,7H2,1H3,(H,25,26)
Peso formulazione 363.1394