Learn More
8-Deschloro-8-bromo Desloratadine, TRC
Codice prodotto. 30138084
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138084 10 mg 10mg
30137643 5 mg 5mg
30003381 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138084 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD29099510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 117796-50-6
Formula molecolare C19 H19 Br N2
Molecular Weight (g/mol) 355.27
Sinonimo Bromodesloratadine, 8-Bromo-6,11-dihydro-11-(piperidin-4-ylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
IUPAC Name 8-bromo-11-piperidin-4-ylidene-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine
SMILES Brc1ccc2C(=C3CCNCC3)c4ncccc4CCc2c1
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Bromo-6,11-dihydro-11-(piperidin-4-ylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H19BrN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-2,5-6,9,12,21H,3-4,7-8,10-11H2
Peso formulazione 354.0732