Learn More
8-Dimethylamino-2,3-Benzophenoxazine Hemi (Zinc Chloride) Salt, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11471191 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11471191 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11471191 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215778805
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Dimethylamino-2, 3-Benzophenoxazine Hemi (Zinc Chloride) Salt
CAS 7057-57-0
Formula molecolare C18H15ClN2O
Quantità 5 g
Sinonimo basic blue 6, meldola's blue, phenylene blue, unii-cp2st8ed1o, c.i. basic blue 6, cp2st8ed1o, 9-dimethylamino benzo a phenoxazin-7-ium chloride, benzo a phenoxazin-7-ium, 9-dimethylamino-, chloride, 8-dimethylamino-2,3-benzophenoxazine hemi zinc chloride salt, n,n-dimethyl-10-oxa-5-azatetraphen-8-iminium chloride
InChI Key HWYNRVXFYFQSID-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[N+](=C1C=CC2=NC3=C(C=CC4=CC=CC=C43)OC2=C1)C.[Cl-]
IUPAC Name benzo[a]phenoxazin-9-ylidene(dimethyl)azanium;chloride
Molecular Weight (g/mol) 310.781
PubChem CID 101929
Peso formulazione 378.9
Forma fisica Solid