Learn More
8-Ethoxyquinoline-5-sulfonic acid sodium salt hydrate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11482648
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. Quantità unitSize
11482648 10 g 10g
11492648 50 g 50g
11402658 250 g 250g
3 options
Codice prodotto. 11482648
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16668.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80789-76-0
Formula molecolare C11H10NNaO4S
Molecular Weight (g/mol) 275.25
Numero MDL MFCD00149478
InChI Key KGBPIIYKHSGTAJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium 8-ethoxyquinoline-5-sulfonate hydrate, 8-ethoxyquinoline-5-sulfonic acid sodium salt hemihydroate, actinoquinol sodium salt, 8-ethoxyquinoline-5-sulfonic acid sodium salt hydrate, 8-ethoxy-5-quinolinesulfonic acid sodium salt monohydrate, acmc-2097kw, sodium 8-ethoxyquinoline-5-sulfonate monohydrate, 8-ethoxyquinoline-5-sulfonic acid sodium salt hemihydrate
PubChem CID 51063116
IUPAC Name sodium;8-ethoxyquinoline-5-sulfonate;hydrate
SMILES [Na+].CCOC1=CC=C(C2=CC=CN=C12)S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Ethoxyquinoline-5-sulfonic acid sodium salt hydrate
Punto di fusione >280°C
Quantità 10 g
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 275.26 (Anhydrous)
Percent Purity 97%