Learn More
8-Ethyl Irinotecan, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 8-ethyl Irinotecan |
| Quantità | 1 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C35H42N4O6/c1-4-21-16-28-24(17-30(21)45-34(42)38-14-10-22(11-15-38)37-12-8-7-9-13-37)23(5-2)25-19-39-29(31(25)36-28)18-27-26(32(39)40)20-44-33(41)35(27,43)6-3/h16-18,22,43H,4-15,19-20H2,1-3H3/t35-/m0/s1 |
| Peso formulazione | 614.3104 |