Learn More
8-Fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 17972896
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17972896 100 mg 100mg
17950716 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17972896 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0762.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
8-Fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid
CAS 84378-44-9
Nomi componenti o analita 8-Fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H10 F N3 O3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Flumazenil Imp. A (EP), Flumazenil USP Related Compound A, Flumazenil USP RC A, 8-Fluoro-5,6-dihydro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazol-[1,5-alpha][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid, Flumazenil acid, Ro 15-3890, Flumazenil Related Compound A (USP), Flumazenil Related Compound A, Flumazenil Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C13H10FN3O3/c1-16-5-10-11(13(19)20)15-6-17(10)9-3-2-7(14)4-8(9)12(16)18/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,19,20)
SMILES CN1Cc2c(ncn2c3ccc(F)cc3C1=O)C(=O)O
IUPAC Name 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 275.24
Quantità 100 mg
Peso formulazione 275.0706 g/mol