Learn More
8-Fluoro Erythromycin, TRC
Codice prodotto. 30136531
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30136531 100 mg 100mg
17913655 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30136531 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF591585100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 82664-20-8
Formula molecolare C37 H66 F N O13
Molecular Weight (g/mol) 751.92
Sinonimo Erythromycin, 8-fluoro- (9CI), Oxacyclotetradecane, erythromycin deriv., (8S)-8-Fluoroerythromycin A, 8-Fluoroerythromycin, 8-Fluoroerythromycin A, Antibiotic P 80206, Flurithromycin, P 0501A, P 80206
IUPAC Name (3R,4S,5S,6R,7R,9S,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-9-fluoro-7,12,13-trihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecane-2,10-dione
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@](C)(F)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Fluoro Erythromycin
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C37H66FNO13/c1-14-24-37(10,46)29(42)21(5)28(41)34(7,38)17-35(8,45)31(52-33-26(40)23(39(11)12)15-18(2)48-33)19(3)27(20(4)32(44)50-24)51-25-16-36(9,47-13)30(43)22(6)49-25/h18-27,29-31,33,40,42-43,45-46H,14-17H2,1-13H3/t18-,19+,20-,21+,22+,23+,24-,25+,26-,27+,29-,30+,31-,33+,34+,35-,36-,37-/m1/s1
Peso formulazione 751.4518
Percent Purity >95%