Learn More
8-(Fmoc-amino)-3,6-dioxaoctanoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 8-(Fmoc-amino)-3,6-dioxaoctanoic Acid |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H23NO6/c23-20(24)14-27-12-11-26-10-9-22-21(25)28-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,19H,9-14H2,(H,22,25)(H,23,24) |
| Peso formulazione | 385.1525 |