Learn More
Thermo Scientific Chemicals 8-Hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulfonic acid trisodium salt, 98%
Codice prodotto. 10444891 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10444891 5 g Bottiglia in vetro 5g
10240073 1 g Bottiglia in vetro 1g
10445005 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10444891 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 412180050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6358-69-6 | C16H7Na3O10S3 | 524.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6358-69-6
Formula molecolare C16H7Na3O10S3
Molecular Weight (g/mol) 524.37
Numero MDL MFCD00037575
InChI Key KXXXUIKPSVVSAW-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 61388
ChEBI CHEBI:52083
IUPAC Name trisodium;8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].OC1=CC(=C2C=CC3=C(C=C(C4=CC=C1C2=C34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Hydroxy-1, 3, 6-pyrenetrisulfonic acid trisodium salt
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Green-Yellow to Yellow
Densità 2.1500g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 8065
Gravità specifica 2.15
Sinonimo pyranine, solvent green 7, c.i. solvent green 7, japan green 204, hpts, FD&C green no. 8, japan green no. 204, pyrene 1, pyranine 120, FD&C green 8
Informazioni di solubilità Solubility in water: 300g/L (25°C).
Peso formulazione 524.39
Percent Purity 98%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Crystals or Powder