Learn More
8-Hydroxy-2(1H)-quinolinone, TRC
Codice prodotto. 30394981
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30394981 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30394981 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH953185250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Hydroxy-2(1H)-quinolinone
CAS 15450-76-7
Formula molecolare C9H7NO2
Quantità 250 mg
Sinonimo 2,8-Dihydroxyquinoline, 8-Hydroxy-1H-quinolin-2-one, 8-Hydroxy-2-oxo-1,2-dihydroquinoline, 8-Hydroxycarbostyril, NSC 108383
InChI Formula InChI=1S/C9H7NO2/c11-7-3-1-2-6-4-5-8(12)10-9(6)7/h1-5,11H,(H,10,12)
SMILES Oc1cccc2C=CC(=O)Nc12
IUPAC Name 8-hydroxy-1H-quinolin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 161.16
Peso formulazione 161.0477