Learn More
8-Hydroxy-2(1H)-quinolinone, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 8-Hydroxy-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 15450-76-7 |
| Formula molecolare | C9H7NO2 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 2,8-Dihydroxyquinoline, 8-Hydroxy-1H-quinolin-2-one, 8-Hydroxy-2-oxo-1,2-dihydroquinoline, 8-Hydroxycarbostyril, NSC 108383 |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H7NO2/c11-7-3-1-2-6-4-5-8(12)10-9(6)7/h1-5,11H,(H,10,12) |
| SMILES | Oc1cccc2C=CC(=O)Nc12 |
| IUPAC Name | 8-hydroxy-1H-quinolin-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 161.16 |
| Peso formulazione | 161.0477 |