Learn More
8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16495447
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16495447 50 mg 50mg
16484126 25 mg 25mg
16472678 5 mg 5mg
16400479 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16495447 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYW011540
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
MedChemExpress 8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine is a critical biomarker of oxidative stress and carcinogenesis.
8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine is a critical biomarker of oxidative stress and carcinogenesis.
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine
CAS 88847-89-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H13N5O5
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 155 mg/mL (547.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(C(NC2=O)=C(N2[C@H]3C[C@H](O)[C@H](O3)CO)N1)=O
Molecular Weight (g/mol) 283.24
Peso formulazione 283.24
Percent Purity 96.17%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only