Learn More
8-Hydroxy-2-methyl-4(3H)-quinazolinone, TRC
Codice prodotto. 30397536
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30397536 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30397536 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH94833010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Hydroxy-2-methyl-4(3H)-quinazolinone
CAS 90417-38-2
Formula molecolare C9 H8 N2 O2
Quantità 10 mg
Sinonimo 4(3H)-Quinazolinone, 8-hydroxy-2-methyl-, 4(1H)-Quinazolinone, 8-hydroxy-2-methyl- (9CI), 8-Hydroxy-2-methyl-4(3H)-quinazolinone, NSC 696807, Nu 1025
InChI Formula InChI=1S/C9H8N2O2/c1-5-10-8-6(9(13)11-5)3-2-4-7(8)12/h2-4,12H,1H3,(H,10,11,13)
SMILES CC1=Nc2c(O)cccc2C(=O)N1
IUPAC Name 8-hydroxy-2-methyl-3H-quinazolin-4-one
Molecular Weight (g/mol) 176.17
Peso formulazione 176.0586