Learn More
8-Hydroxy-2-methyl-4(3H)-quinazolinone, TRC
Codice prodotto. 30390535
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30390535 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30390535 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9483305MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Hydroxy-2-methyl-4(3H)-quinazolinone
CAS 90417-38-2
Formula molecolare C9 H8 N2 O2
Quantità 5 mg
Sinonimo 4(3H)-Quinazolinone, 8-hydroxy-2-methyl-, 4(1H)-Quinazolinone, 8-hydroxy-2-methyl- (9CI), 8-Hydroxy-2-methyl-4(3H)-quinazolinone, NSC 696807, Nu 1025
InChI Formula InChI=1S/C9H8N2O2/c1-5-10-8-6(9(13)11-5)3-2-4-7(8)12/h2-4,12H,1H3,(H,10,11,13)
SMILES CC1=Nc2c(O)cccc2C(=O)N1
IUPAC Name 8-hydroxy-2-methyl-3H-quinazolin-4-one
Molecular Weight (g/mol) 176.17
Peso formulazione 176.0586