Learn More
8-Hydroxy-2-methylquinoline, 98%
Codice prodotto. 11377076
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11377076 100 g 100g
11387076 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11377076 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06989.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 826-81-3 | C10H9NO | 159.188 g/mol
8-Hydroxy-2-methylquinoline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
8-Hydroxy-2-methylquinoline is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 826-81-3
Formula molecolare C10H9NO
Molecular Weight (g/mol) 159.188
Numero MDL MFCD00006765
InChI Key NBYLBWHHTUWMER-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 8-hydroxyquinaldine, 2-methyl-8-hydroxyquinoline, 2-methyl-8-quinolinol, 8-quinolinol, 2-methyl, 2-methyloxine, 8-hydroxy-2-methylquinoline, hydroxyquinaldine, 8-hydroxyqinaldine, 2-methyl-quinolin-8-ol, 2-methyl 8-quinolonol
PubChem CID 13224
IUPAC Name 2-methylquinolin-8-ol
SMILES CC1=NC2=C(C=CC=C2O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Hydroxy-2-methylquinoline
Punto di fusione 70°C to 74°C
Punti di ebollizione 267°C
Quantità 100 g
Numero UN UN3077
Beilstein 119194
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 159.19
Percent Purity 98%